Learn More
6-Chloro-2-hexanone, 98%, ACROS Organics™
Code produit. 10576631
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Identifiants chimiques
CAS 10226-30-9
Formule moléculaire C6H11ClO
Poids moléculaire (g/mol) 134.603
Numéro MDL MFCD00191625
Clé InChI CMDIDTNMHQUVPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloro-2-hexanone, 1-chloro-5-hexanone, 2-hexanone, 6-chloro, 1-chlorohexan-5-one, 1-chlorohexane-5-one, 4-chlorobutyl methyl ketone, chlorohexanone, 1-chloro-hexan-5-one, 6-chloro-hexan-2-one, 6-chloranylhexan-2-one
CID PubChem 82468
Nom IUPAC 6-chlorohexan-2-one
SMILES CC(=O)CCCCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloro-2-hexanone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à marron
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H3CCO(CH2)4Cl
Indice de réfraction 1.4425 to 1.4445 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Poids de la formule 134.61
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Liquid