Learn More
Acide 6-bromopicolinique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10178102
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21190-87-4
Formule moléculaire C6H4BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 202.01
Clé InChI XURXQNUIGWHWHU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromopicolinic acid, 6-bromo-2-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo-2-pyridine carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo, 2-bromo pyridine-6-carboxylic acid, 2-bromopyridine-6-carboxylic acid, 2-bromo-6-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo-pyridine-2-carboxylic acid, 6-bromopicolinicacid, pubchem2422
CID PubChem 593919
Nom IUPAC Acide 6-bromopyridine-2-carboxylique
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Br)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromopicolinic acid
Point de fusion 192.0°C to 194.0°C
Couleur Beige à Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 202.01
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre