Learn More
6-bromo-3-méthyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228453
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
67927-44-0
C8H6BrNO2
228.05
MFCD00694789
OASANCDKMGODJO-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-bromo-3-methylbenzo d oxazol-2 3h-one, 6-bromo-3-methyl-1,3-benzoxazol-2 3h-one, bromomethyldihydrobenzoxazolone, 6-bromo-n-methylbenzoxazolone, 6-bromo-3-methyl-2 3h-benzoxazolone, 6-bromo-3-methyl-3h-benzooxazol-2-one, 6-bromo-3-methyl-1?3-benzoxazol-2 3h-one
379590
6-bromo-3-méthyl-1,3-benzoxazol-2-one
CN1C2=C(C=C(C=C2)Br)OC1=O
67927-44-0
C8H6BrNO2
228.05
MFCD00694789
OASANCDKMGODJO-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-bromo-3-methylbenzo d oxazol-2 3h-one, 6-bromo-3-methyl-1,3-benzoxazol-2 3h-one, bromomethyldihydrobenzoxazolone, 6-bromo-n-methylbenzoxazolone, 6-bromo-3-methyl-2 3h-benzoxazolone, 6-bromo-3-methyl-3h-benzooxazol-2-one, 6-bromo-3-methyl-1?3-benzoxazol-2 3h-one
379590
6-bromo-3-méthyl-1,3-benzoxazol-2-one
CN1C2=C(C=C(C=C2)Br)OC1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-3-methyl-1, 3-benzoxazol-2(3H)-one
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 149°C to 150°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 228.05
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Bromo-3-methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.