Learn More
6-bromo-2-méthyl-4H-3,1-benzoxazin-4-one, Thermo Scientific™
74.30€ - 286.00€
Identifiants chimiques
CAS 19165-25-4
Formule moléculaire C9H6BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 240.056
Numéro MDL MFCD00115891
Clé InChI JCRULBKTDUOWMP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromo-2-methyl-4h-3,1-benzoxazin-4-one, 6-bromo-2-methyl-4h-benzo d 1,3 oxazin-4-one, 6-bromo-2-methyl-benzo d 1,3 oxazin-4-one, 6-bromo-2-methylbenzo d 1,3 oxazin-4-one, acmc-20alzz, pubchem16162, maybridge1_000764, 6-bromanyl-2-methyl-3,1-benzoxazin-4-one, 6-bromo-2-methylbenzo d 1,3-oxazin-4-one, 4h-3,1-benzoxazin-4-one, 6-bromo-2-methyl
CID PubChem 2797142
Nom IUPAC 6-bromo-2-méthyl-3,1-benzoxazin-4-one
SMILES CC1=NC2=C(C=C(C=C2)Br)C(=O)O1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11470060
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50585.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11480060
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50585.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
19165-25-4
240.056
JCRULBKTDUOWMP-UHFFFAOYSA-N
2797142
CC1=NC2=C(C=C(C=C2)Br)C(=O)O1
C9H6BrNO2
MFCD00115891
6-bromo-2-methyl-4h-3,1-benzoxazin-4-one, 6-bromo-2-methyl-4h-benzo d 1,3 oxazin-4-one, 6-bromo-2-methyl-benzo d 1,3 oxazin-4-one, 6-bromo-2-methylbenzo d 1,3 oxazin-4-one, acmc-20alzz, pubchem16162, maybridge1_000764, 6-bromanyl-2-methyl-3,1-benzoxazin-4-one, 6-bromo-2-methylbenzo d 1,3-oxazin-4-one, 4h-3,1-benzoxazin-4-one, 6-bromo-2-methyl
6-bromo-2-méthyl-3,1-benzoxazin-4-one
Spécification
6-Bromo-2-methyl-4H-3,1-benzoxazin-4-one
C9H6BrNO2
Air Sensitive
JCRULBKTDUOWMP-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-2-méthyl-3,1-benzoxazin-4-one
2797142
19165-25-4
MFCD00115891
6-bromo-2-methyl-4h-3,1-benzoxazin-4-one, 6-bromo-2-methyl-4h-benzo d 1,3 oxazin-4-one, 6-bromo-2-methyl-benzo d 1,3 oxazin-4-one, 6-bromo-2-methylbenzo d 1,3 oxazin-4-one, acmc-20alzz, pubchem16162, maybridge1_000764, 6-bromanyl-2-methyl-3,1-benzoxazin-4-one, 6-bromo-2-methylbenzo d 1,3-oxazin-4-one, 4h-3,1-benzoxazin-4-one, 6-bromo-2-methyl
CC1=NC2=C(C=C(C=C2)Br)C(=O)O1
240.056
240.06
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante