Learn More
Alfa Aesar™ 6-Bromo-2(3H)-benzoxazolone, 97 %
Code produit. 15436887
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 19932-85-5
Formule moléculaire C7H4BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 214.02
Numéro MDL MFCD00694727
Clé InChI DDNKJFBQMQOIKI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-bromo-2-benzoxazolinone, 6-bromo-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolinone, 6-bromo, 6-bromobenzoxazolinone, 2 3h-benzoxazolone, 6-bromo, 6-bromo-2 3h-benzoxazolone, cincreasin, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-bromobenzoxazol-2 3h-one
CID PubChem 29859
ChEBI CHEBI:77861
Nom IUPAC 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one
SMILES BrC1=CC=C2NC(=O)OC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-2(3H)-benzoxazolone
Point de fusion 193°C to 195°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 214
Pourcentage de pureté 97%