Learn More
6-Bromo-1-indanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15450438
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
6-Bromo-1-indanone is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 6-bromo-1-indanone est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14548-39-1
Formule moléculaire C9H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 211.058
Numéro MDL MFCD02179286
Clé InChI SEQHEDQNODAFIU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromo-1-indanone, 6-bromoindanone, 6-bromo-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 6-bromo-indan-1-one, 6-bromoindan-1-one, 1-indanone, 6-bromo, 1h-inden-1-one, 6-bromo-2,3-dihydro, 6-bromo indanone, 6-bromo-indanone
CID PubChem 139778
Nom IUPAC 6-bromo-2,3-dihydroinden-1-one
SMILES C1CC(=O)C2=C1C=CC(=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-1-indanone
Point de fusion 110°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 211.06
Pourcentage de pureté 97%