Learn More
6-Bromo-1,1,4,4-tétraméthyl-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène, 97 %
Code produit. 15457765
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 6-bromo-1,1,4,4 -tétraméthyl-1,2,3,4 -tétrahydronaphtalène est utilisé dans la synthèse et l’évaluation de dérivés rétinoïdes synthétiques comme inducteurs de la différenciation des cellules souches.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27452-17-1
Formule moléculaire C14H19Br
Poids moléculaire (g/mol) 267.21
Numéro MDL MFCD05664407
Clé InChI NLOOVMVNNNYLFS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, naphthalene, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethyl, 1,1,4,4-tetramethyl-6-bromotetralin, 6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-tetralin, 6-bromo-1,1,4,4 tetramethy 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 6-bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphtalene, 2-bromo-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 2-bromo-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaph-thalene, 2-bromo-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethylnaphthalene
CID PubChem 226685
Nom IUPAC 6-bromo-1,1,4,4-tétraméthyl-2,3-dihydronaphtalène
SMILES CC1(CCC(C2=C1C=CC(=C2)Br)(C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Point de fusion 34°C to 37°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water
Poids de la formule 267.21
Pourcentage de pureté 97%