Learn More
6-Benzyladénine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11427666
6-Benzyladénine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11427666
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Code produit. 11427666
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14678.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Inhibitor of respiratory kinase in plants. Increases post-harvest life of green vegetables6-Benzyladenine is a plant growth regulator used to stimulate growth in apples, melons, oranges, roses, pears, sweet cherries and white pine trees. It is also used to establish and screen the optimal rapid propagation technology of S. tonkinensis by orthogonal test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Inhibiteur de la kinase respiratoire chez les plantes. Augmente la durée de vie après récolte des légumes verts. La 6-benzyladénine est un régulateur de croissance des plantes utilisé pour stimuler la croissance des pommes, des melons, des oranges, des roses, des poires, des cerises douces et des pins blancs. Il est également utilisé pour établir et sélectionner la technologie de propagation rapide optimale de S. tonkinensis par test orthogonal.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol et l’acétone. Légèrement soluble dans l’acétate d’éthyle, le dichlorométhane et le toluène. Insoluble dans le n-hexane.
Remarques
Incompatible avec un agent oxydant puissant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1214-39-7
Formule moléculaire C12H11N5
Poids moléculaire (g/mol) 225.26
Numéro MDL MFCD00005572
Clé InChI NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-benzylaminopurine, benzyladenine, n6-benzyladenine, n-benzyladenine, n-benzyl-9h-purin-6-amine, 6-benzyladenine, 6-benzylamino purine, cytokinin b, adenine, n-benzyl, 6-bapAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 62389
ChEBI CHEBI:29022
Nom IUPAC N-benzyl-7H-purin-6-amine
SMILES C(NC1=C2NC=NC2=NC=N1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Benzyladenine
Point de fusion 229°C to 233°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Quantité 5 g
Beilstein 19406
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol and acetone. Slightly soluble in ethyl acetate and dichloromethane and toluene. Insoluble in n-hexane.
Poids de la formule 225.26
Pourcentage de pureté 99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10251447 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA14678.06,A14678.03,A14678.14
Numéro de lot10252128 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/08/2024 Catalog NumberA14678.06,A14678.03,A14678.14
Numéro de lot10250194 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2024 Catalog NumberA14678.06,A14678.03,A14678.14
Numéro de lot10247670 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/08/2023 Catalog NumberA14678.06,A14678.03,A14678.14
Numéro de lotQ29H001 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA14678.06,A14678.03,A14678.14
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Benzyladenine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 6-Benzyladenine
Nom du produit
6-Benzyladénine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >