Learn More
Thermo Scientific™ 6-Aminopenicillanic acid, 98%
28.43€ - 497.00€
Spécification
Pureté 98%
CAS 551-16-6
Contenu et stockage Keep cold
Poids moléculaire 216.26
Type de produit 6-Aminopenicillanic acid
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11430004
Afficher les documents
Thermo Scientific™
A13056.09
10g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11440004
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
A13056.18
50g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11454354
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
A13056.30
250g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
6-Aminopenicillanic acid is the basic unit in penicillin’s, which is obtained from the fermentation brew of the Penicillium mold. It acts as a starting material for the preparation of many semisynthetic penicillins. Further, it serves as apharmaceutical intermediate. In addition to this, it is used in antibiotics research and experimental application.
Solubility
Soluble in water and hydrochoric acid.
Notes
Store in a cool place. Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifications
Specifications
98%
Keep cold
6-Aminopenicillanic acid
551-16-6
216.26
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates