Learn More
6-Aminonicotinamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
6-Aminonicotinamide induces apoptosis in tumor cells. It is clinically used in disseminated neoplastic disease. It also acts as 6-phosphogluconate dehydrogenase inhibitor. It aids in the treatment of psoriasis. It is used as cancer chemotherapeutic drug in animals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde (DMSO). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts. Stocker à -20°C
Soluble dans le diméthylsulfoxyde (DMSO). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts. Stocker à -20°C
Spécification
Nom chimique ou matériau | 6-Aminonicotinamide |
Point de fusion | 246°C to 248°C |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 116042 |
Informations sur la solubilité | Soluble in Dimethyl sulfoxide (DMSO). Insoluble in water. |
Poids de la formule | 137.14 |
Pourcentage de pureté | 99% |