Learn More
6-Amino-7-bromo-9-méthyle-7-déazurine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15466338
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
It is used in the preparation of indoline derivatives as PERK inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la préparation de dérivés d’indoline comme inhibiteurs de PERK.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1337532-51-0
Formule moléculaire C7H7BrN4
Poids moléculaire (g/mol) 227.065
Numéro MDL MFCD20486185
Clé InChI SCHJLAFNBDGWJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-7-methyl-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine, 5-bromo-7-methylpyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine, 6-amino-7-bromo-9-methyl-7-deazapurine, 5-bromo-7-methyl-7h-pyrrolo-2,3-d pyrimidin-4-amine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine,5-bromo-7-methyl, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-amine, 5-bromo-7-methyl
CID PubChem 66560938
Nom IUPAC 5-bromo-7-méthylpyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-amine
SMILES CN1C=C(C2=C1N=CN=C2N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Amino-7-bromo-9-methyl-7-deazapurine
Quantité 250 mg
Beilstein 21981671
Informations sur la solubilité Soluble in dichloromethane.
Poids de la formule 227.06
Pourcentage de pureté 97%