Learn More
6,7-dihydro-4(5H)-benzofuranone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10365271
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16806-93-2
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00215511
Clé InChI DXWQOYPYNPSVRL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6,7-dihydro-4 5h-benzofuranone, 6,7-dihydrobenzofuran-4 5h-one, 4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-4-one, 6,7-dihydro-1-benzofuran-4 5h-one, 4 5h-benzofuranone, 6,7-dihydro, pubchem14044, 6,7-dihydro-4 5h benzo-furanone, 6,7-dihydro-5h-benzofuran-4-one, 6?7-dihydro-4 5h-benzofuranone, 6,7-dihydro-4-5h-benzofuranone
CID PubChem 2733541
Nom IUPAC 6,7-dihydro-5H-1-benzofuran-4-one
SMILES C1CC2=C(C=CO2)C(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6, 7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 30.0°C to 34.0°C
Couleur Jaune à marron
Point d’ébullition 115.0°C to 118.0°C (16.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5300 to 1.5320
Quantité 5 g
Beilstein 17, V,9, 585
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methylene chloride,ether
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide