Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Centrifugeuse 6-16HS
Click to view available options
Capacité:
4 x 800 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
ulliCentrifugeuse de paillasse universelle ambiante/liliVersion chauffante/liliUtilisée spécialement pour la centrifugation de l’huile brute ASTM/liliTempérature maximale du rotor de plus;70deg;C/liliPlage de vitesses allant jusqu’à 13 500 tr/min/liliContrôleur Spincontrol S convivial/liliBoutons de démarrage, d’arrêt et d’ouverture du couvercle rétroéclairés/li liCapacité : 4 x 800 ml/liliMoteur à induction ne nécessitant aucun maintenance/liliDeux verrouillages du couvercle motorisés/liliReconnaissance du rotor magnétique/liliBol de centrifugeuse en acier inox/liliVerrouillage du couvercle motorisé/liliOuverture facile du couvercle avec assistance de ressort à gaz/liliProduit conforme aux normes nationales et internationales les plus récentes (EN 61010-2-020)/li/ul
Spécification
Spécification
| Capacité | 4 x 800 ml |
| Vitesse max. | 13 500 tr/min |
| Modèle | 6-16HS |
| Dimensions (H x l x P) | 483 x 581 x 711 mm |
| Alimentation électrique | 220/240 V, 50/60 Hz |