Learn More
(5R,6S)-5,6-diphényl-2-morpholinone, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15416828
Click to view available options
Quantité:
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (5R,6S)-5,6-Diphenyl-2-morpholinone
CAS 282735-66-4
Formule moléculaire C16H15NO2
Numéro MDL MFCD09751026
Quantité 1 g
Synonyme 5r,6s-5,6-diphenyl-2-morpholinone, 5r,6s-5,6-diphenylmorpholin-2-one, 5r, 6s-5, 6-diphenyl-2-morpholinone, 2-morpholinone, 5,6-diphenyl-, 5r,6s, pubchem18125, 2,3-diphenyl-morpholin-2-one, 5alpha,6alpha-diphenylmorpholine-2-one, 5r,6s-5,6-diphenyl-4-morpholin-2-one, 5r,6s-tetrahydro-5,6-diphenyl-2h-1,4-oxazin-2-one, 2s,3r-2,3,5,6-tetrahydro-2,3-diphenyl-1,4-oxazin-6-one
Clé InChI LTPOSIZJPSDSIL-UHFFFAOYNA-N
SMILES O=C1CNC(C(O1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 5,6-diphénylemorpholine-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 253.30
CID PubChem 11322747
Poids de la formule 253.3
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide