Learn More
Hirschmann™ Pipette de mesure graduée marron de classe A 5 ml
Fabrication à partir de verre AR™ avec repères de graduation marrons.
Marque: Hirschmann™ 134015527
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Classe A
- Certification USP
- Avec identification datée des lots
- Marquage du volume
Spécification
USP | |
AR-GLAStrade; | |
Marron | |
5 ml |
A | |
Oui | |
0,01 | |
400 mm |