Learn More
5GR Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99%
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar L00953.06
5GR Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99%
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 14221-01-3 Poids : 0.00500kg
Code produit. 15418789
  • 223.00€ / 5g
Expédition estimée: 11-07-2024