Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Seringues pour échantillonneur automatique 5F-PE-GT-0.47 GC
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Spécialement conçues pour les instruments PerkinElmer
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (piston) |
| Calibre d’aiguille | 26 G |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0,15 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 8 mm |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,47 mm |
| Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique GC |
| Modèle | 5F-PE-GT-0.47 |
| Volume (métrique) | 5 μl |