Learn More
Eppendorf™ Rotor à godets oscillants série 5810 4 x 750 ml
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Capacité:
2 x 4 MTP, 2 x 1 DWP
4 x 750 mL
4 x 750 mL
Vitesse max.:
3 900 tr/min
4 500 tr/min
FCR max.:
3 214 x g
3 486 x g
Comprend:
Bouchons étanches aux aérosols
Godet pour plaques DeepWell
Godets ronds de 750 ml (x4)
Sans godets
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Capacité : 3 litre (4 x 750 ml)
- Vitesse / FCR max. : 3 900 tr/min/3 214 x g
Spécification
Spécification
| Description | S-4-104 - Includes plate buckets (x4) |
| Type | Rotor |
| Capacité | 4 x 750 mL |
| FCR max. | 3 214 x g |
| Vitesse max. | 3 900 tr/min |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse 5810 / 5810 R |
| Comprend | Godet pour plaques DeepWell |