Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateur pour tube Nalgene Oak Ridge 50 ml
Accueillir les tubes Oak Ridge de 50 ml dans les rotors Thermo Scientific™ Fiberlite™.
Marque: Thermo Scientific™ 010-0377
118.05 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Placez les tubes Nalgene Oak Ridge de 50 ml dans les rotors Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14x50cy ou Fiberlite F15-8x50cy
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Adaptateur pour tubes Oak | |
50 ml | |
Adaptateur pour tube Nalgene Oak Ridge 50 ml |
Tube Nalgene Oak Ridge de 50 ml | |
Rotors Fiberlite F13-14x50cy, Fiberlite F15-8x50cy |