Learn More
Cellpath Stainless-steel Reusable Base Molds
Ideal for prostrate and breast cores and can be used with both grid and slatted processing cassettes for both horizontal and vertical sectioning. Cellpath Stainless-steel Reusable Base Moulds are manufactured from high quality stainless steel that put an end to extensive trimming of wax.
36.77€
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30226270
|
Cellpath
GBB-0714-05A |
7 x 7 x 5 mm |
36.77€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30226276
|
Cellpath
GBB-3714-05A |
37 x 24 x 9 mm |
36.77€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30226272
|
Cellpath
GBB-1414-05A |
14 x 24 x 5 mm |
36.77€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30226275
|
Cellpath
GBB-3014-05A |
30 x 24 x 9 mm |
36.77€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30226274
|
Cellpath
GBB-2414-05A |
24 x 24 x 5 mm |
36.77€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30226271
|
Cellpath
GBB-1014-05A |
10 x 24 x 5 mm |
36.77€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Made of reusable Stainless steel
- Stackable to reduce storage area
- Can be used with both grid and slatted processing cassettes for both horizontal and vertical sectioning
- Internal rounded corners enable easy removal of the wax block
- Features extended edges prevent tipping and provide grip area for ease of handling
- Available in wide range of sizes
Spécification
Acier inoxydable | |
5/Pk. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cellpath Stainless-steel Reusable Base Molds