Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse à sec RC standard de laboratoire Spectra/Por™ 3 seuil de rétention des molécules 3,5 kDa
Code produit. p-5039798
Click to view available options
Diamètre (métrique):
11,5 mm
29 mm
34 mm
Longueur (métrique):
1,1 ml/cm vol./longueur
5 m
6,4 ml/cm vol./longueur
9,3 ml/cm vol./longueur
Quantité:
1 m de tubulure/kit
5 m de tubulure/kit
Conditionnement:
1 pièce
1m
5m
Code produit. 15360772
Marque: Spectrum™ 132724T
Edge
Includes
  • 1 m ou 5 m de tubulure de dialyse Spectra/Por 3
  • 1 Bouchon Spectra/Por standard (pour la flottabilité)
  • 1 Bouchon Spectra/Por lesté (pour l’orientation)
  • 2 ouvre-tubulures adhésifs
Avec tubulure à membrane en cellulose régénérée de qualité standard pour les applications présentant une différence de taille significative entre les espèces MW séparées
  • Pour les applications de dialyse de base ou pour évaluer les tubulures de dialyse pour l’application de dialyse
  • Conditionnés secs avec de la glycérine (tremper dans de l’eau) ou sans glycérine (sans trempage nécessaire)
Spécification
MWCO 3,5 kDa
Diamètre (métrique) 29 mm
Longueur (métrique) 6,4 ml/cm vol./longueur
Quantité 5 m de tubulure/kit