Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse en CE de qualité biotechnologique de laboratoire 0,1 à 0,5 kDa
Code produit. p-5021993
Click to view available options
Diamètre (métrique):
6,4 mm
10 mm
15 mm
20 mm
Longueur (métrique):
0,32 ml/cm vol./longueur
0,79 ml/cm vol./longueur
1,8 ml/cm vol./longueur
3,1 ml/cm vol./longueur
Conditionnement:
1 pièce
1m
Code produit. 15340662
Marque: Spectrum™ 131060T
Edge
Includes
  • 1 m de tubulure en CE de qualité biotechnologique dans de l’azoture de sodium à 0,05 %
  • Deux bouchons de tubulure universels
  • Cinq aiguilles d’ouverture
Avec tubulure à base de membrane en ester de cellulose biologiquement inerte et ultrapure de qualité biotechnologique
Idéal pour les petites applications de dialyse critiques nécessitant la sélectivité et la rétention plus concises fournies par la membrane en ester de cellulose (CE) Biotech que celles en RC de qualité standard
  • Porosité hydrophile et symétrique
  • Pour les applications exigeant de petites tubulures ou l’évaluation d’une membrane de dialyse spécifique
  • Comprend 1 m de tubulure avec une paire de bouchons de tubulure et 5 aiguilles d’ouverture
Spécification
MWCO 0,1 à 0,5 kDa
Diamètre (métrique) 20 mm
Longueur (métrique) 3,1 ml/cm vol./longueur
Quantité 1 m de tubulure/kit
Contenu et stockage Stockage recommandé au réfrigérateur (4 à 8°C).