Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse pré-traitée de laboratoire en RC standard Spectra/Por™ 7 Seuil de rétention des molécules 10 000 Da
Avec tubulure traitée chimiquement pour éliminer les traces de métaux lourds et de composés sulfures
Marque:  Spectrum™ 132 117T
Code produit. 15310702
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes:
  • 1 mètre de tubulure pré-traitée, une paire de bouchons et 5 aiguilles d’ouverture
Description
Description
  • Porosité hydrophile et symétrique
  • Équilibré dans l’eau
  • Conditionnée humide dans une solution de conservateur contenant 0,05 % d’azoture de sodium
  • Pour de petites expériences ou pour qualifier une membrane pour une application particulière
Spécification
Spécification
10 kd
7.5 mm
0.45 mL/cm vol./length
1 m Tubing/Kit