Learn More
Invitrogen™ iBind™ Flex Western Starter Kit
Permet une meilleure interaction antigène-anticorps : les solutions s’écoulent entre la carte iBind™ et la membrane pour une interaction maximum entre la protéine et l’anticorps
Marque: Invitrogen™ SLF2000S
2010.20 EUR valable jusqu'au 2025-03-28
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le système iBind™ Flex Western assure un traitement automatique des transferts Western et peut prendre en charge différents formats de transfert, y compris les bandelettes midi, mini et coupées à la verticale. Suivant une technologie d’écoulement latéral séquentiel (SLF), toutes les étapes de blocage, d’incubation des anticorps et de lavage au cours de l’immunodétection ne nécessitent aucune intervention manuelle. Par rapport aux méthodes manuelles, le système iBind Flex Western nécessite moins d’anticorps primaires, permettant ainsi d’obtenir des résultats reproductibles. Le système est compatible avec les protocoles de détection en aval.Le système Invitrogen™ iBind™ Flex Western assure :
- des options flexibles — optimisez l’utilisation d’anticorps, changez les formats et réduisez le temps de manipulation ;
- des économies de coûts—utilisez jusqu’à 80 % d’anticorps primaires en moins ;
- une reproductibilité exceptionnelle — le traitement automatisé offre une meilleure homogénéité d’un transfert à un autre.
Spécification
Kit de démarrage | |
• 1 dispositif iBind Flex Western • 10 cartes iBind Flex, conserver à température ambiante. •1 kit de solution iBind Flex, conserver entre 2 et 8°C. |
|
∼ 2,5 heures | |
Chromogène, chimiluminescent, fluorescent | |
iBind™ |
un transfert midi, six transferts sur bandelettes coupées à la verticale, deux transferts mini | |
10 cartes iBind, 1 kit de solution iBind, Dispositif Western | |
Température ambiante | |
Nitrate de cellulose, PVDF | |
1 kit |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-03-28