Learn More
US EPA ICP-MS ICS A Mix 1: Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, S @ 500; C @ 1000; Cl @ 5000 μg/mL in 5% HNO3, 1.5% HCl, VHG™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Description
US EPA ICP-MS ICS A Mix 1: Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, S @ 500; C @ 1000; Cl @ 5000 μg/mL in 5% HNO3, 1.5% HCl
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aluminium/Calcium/Iron/Magnesium/Phosphorus/Potassium/Sodium/Sulfur/Carbon/Chlorine |
| CAS | 7429-90-5, 7440-70-2, 7439-89-6, 7439-95-4, 7723-14-0, 9-7-7440 |
| Noms d’analytes ou de composants | Aluminium/Calcium/Iron/Magnesium/Phosphorus/Potassium/Sodium/Sulfur/Carbon/Chlorine |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dilute HNO3/HCl |
| Quantité | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Aluminium 500 μg/mL/Calcium 500 μg/mL/Iron 500 μg/mL/Magnesium 500 μg/mL/Phosphorus 500 μg/mL/Potassium 500 μg/mL/Sodium 500 μg/mL/Sulfur 500 μg/mL/Carbon 1000 μg/mL/Chlorine 5000 μg/mL |