Learn More
Labcon™ Tubes à centrifuger SuperClear™ de 50 ml
GREENER_CHOICE
Code produit. 16694052
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis de type capsule
Bouchon à vis plat fixé
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
10 tubes/sac IntegraPack™ / 5 sac/sachet / 10 sachets/boîte
1 tube/sachet, 100 sachets/boîte
25 tubes/portoir ; 20 portoirs/carton
25 tubes/rack en polypropylène réutilisable, 20 racks/boîte
25 tubes/rack / 20 racks/boîte
500 tubes/sachet / 500 bouchons dans un sachet séparé / 500 tubes et bouchons/boîte
500 tubes / sachet / 500 bouchons dans un sachet séparé / 500 tubes et bouchons / boîte
50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte
50 tubes/sachet / 10 sachets/boîte
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
Code produit. 16694052
Marque: Labcon™ 31913300169
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Zone d’écriture antibavure brevetée
  • Tube à centrifuger conique
  • Surface d’écriture anti-traces brevetée
  • Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Centrifugation jusqu’à 20 000 x G
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
  • Autoclavables
  • Capacité : 50 mL
  • Fabriqué aux États-Unis
Pour tubes à bouchon plat fixé : Certification IATA 95 kPa conforme à la norme USDOT-HMR, 49 CFR, parties 171 à 180, aux normes relatives aux tubes d’expédition IATA DGR UN3373 PI650 et aux instructions d’emballage pour les échantillons de diagnostic et infectieux.
Spécification
Certifications/Conformité Conformes aux normes ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE DIV, IATA 95 kPa
Matériau du bouchon Polypropylene
Couleur de bouchon Purple
Couleur Naturel
Capacité (métrique) 50 mL
Jetable Oui
Matériau Résine en polypropylène
À utiliser avec Centrifuges, Rotators, Shakers
Nbre par carton 500 Tubes/Cs.
Nb par paquet 25 Tubes/Pk.
Conditionnement 25 tubes/rack / 20 racks/boîte
Quantité 25 / rack
Stérilité Non stérile
Gamme de produits Tubes à centrifuger SuperClear
Exempt de RNase Yes
Exempt de DNase Yes
Autoclavable Autoclavable
Forme Cylindrique
Longueur (métrique) 115 mm
Taille du bouchon 29 mm
Déclaration de pureté ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free
ACT Label Oui
Forme du fond Conique
Type de bouchon Bouchon à vis plat fixé
Closure Included Yes
Writing Area Oui
Graduated Yes
Graduations 5 à 45 par incréments de 1
Type de produit Centrifuge Tube
FCR max. 20,000 x g