Learn More
Labcon Tubes de stockage de glace sèche de 50 ml ProtectR™ en sachets IntegraPack™
Avec bouchons plats résistants au CO2 fixés
113.00€ - 135.00€
Spécification
Couleur | Naturel |
---|---|
Certifications/Conformité | Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE DIV ; IATA 95 kPa |
Autoclavable | Autoclavables |
Capacité (métrique) | 50 ml |
Forme du fond | Conique |
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16664132
|
Labcon
3880-320-000-9 |
Non stérile |
113.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16674132
|
Labcon
3880-325-000-9 |
Stérile |
135.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Bouchons étanches élastomères résistants au CO2
- Certifiés pour empêcher l’acidification due au transport ou au stockage de la glace sèche
- Surface d’écriture anti-traces brevetée
- Graduations imprimées en 3 couleurs et échelle de lecture inverse
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Centrifugation jusqu’à 12 500 x G
- Congelable à -80°C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Naturel | |
Autoclavables | |
Conique | |
Externe | |
4,53 po | |
10 tubes/sac IntegraPack™ / 5 sacs/sachet / 2 sachets/boîte | |
ProtectR™ | |
Oui | |
Oui | |
Oui |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE DIV ; IATA 95 kPa | |
50 ml | |
Résine de PP de classe USP VI | |
Tubes de transport | |
115 mm | |
10 tubes / sachet IntegraPack™ | |
Oui | |
50 | |
Bouchon à vis en polyéthylène |