Learn More
Labcon™ PerformR™ 50 mL Freestanding Polypropylene Centrifuge Tubes
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis plat fixé
Bouchons de type capsule
Bouchons plats
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Quantité:
500 tubes/sachet, 500 bouchons dans un sachet séparé
50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte.
Conditionnement:
500 pièces
Description
- Centrifugation jusqu’à 12 500 x G
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Les tubes sont autoclavables
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Couleur de bouchon | Purple |
| Couleur | Naturel |
| Capacité (métrique) | 50 mL |
| Jetable | Oui |
| Matériau | Résine en polypropylène |
| À utiliser avec | Centrifuges, Rotators, Shakers |
| Nb par paquet | 500/paquet |
| Conditionnement | 500 tubes et 500 bouchons dans des sachets séparés |
| Afficher plus |