Learn More
Labcon™ Tubes à centrifuger PerformR™ de 50 ml
GREENER_CHOICE
Avec graduations latérales noires et zone d’écriture blanche
Marque:  Labcon™ 3196-335-016-9
168.93 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21927" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16684062
  • 212.00€ / 300 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Centrifugation jusqu’à 12 500 x G
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
  • Les tubes sont autoclavables
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD
Naturel
Oui
25/paquet
Stérile
Autoclavable
Oui
Bouchons plats
115 mm
De 5 à 45 ml par incréments de 2,5 ml
Polyéthylène
50 ml
Résine en polypropylène
25 tubes/portoir en PP réutilisable, 12 portoirs/boîte
PerformR™
Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines
Conique
Oui
29 mm
Tube conique