Learn More
Labcon™ Tubes à centrifuger PerformR™ de 50 ml
Code produit. 17537906
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchons de type capsule
Bouchons plats
Type capsule
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Quantité:
25 tubes/portoir en PP réutilisable, 12 portoirs/boîte
25 tubes/portoir en plastique
500 tubes et bouchons dans des sachets séparés
500 tubes/sachet, 500 bouchons dans un sachet séparé, 500 tubes et bouchons/boîte
50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte.
Conditionnement:
25 pièces
300 pièces
50 pièces
500 pièces
Code produit. 17537906
Marque: Labcon™ 31973350169
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Avec graduations latérales noires et zone d’écriture blanche
  • Centrifugation jusqu’à 12 500 x G
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
  • Les tubes sont autoclavables
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Certifications/Conformité USP classe VI
Matériau du bouchon Polyéthylène
Couleur de bouchon Purple
Capacité (métrique) 50 ml
Jetable Oui
Matériau Résine en polypropylène
À utiliser avec Centrifuges, Rotators, Shakers
Conditionnement 25 Tubes/Reusable Rack, 12 Rack/Cs.
Quantité 25 tubes/portoir en plastique
Stérilité Stérile
Gamme de produits PerformR
Exempt de RNase Yes
Exempt de DNase Yes
Autoclavable Autoclavable
Forme Cylindrical
Longueur (métrique) 115 mm
Déclaration de pureté Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines
Forme du fond Conique
Type de bouchon Type capsule
Closure Included Yes
Writing Area Oui
Hauteur (métrique) 115 mm
Diamètre (métrique) 29 mm
Graduated Yes
Type de produit Centrifuge Tube
FCR max. 12,500 x g