Learn More
Labcon™ PerformR™ 50 mL Freestanding Polypropylene Centrifuge Tubes
Freestanding centrifuge tubes feature a large white solvent resistant labeling area and black easy to read graduations for everyday molecular biology needs. Available with either a flat cap that is easy to label or a plug style cap for multiple applications.
Marque: Labcon™ 3095-340-006-9
142.26 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24317" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Centrifugation jusqu’à 12 500 x G
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Les tubes sont autoclavables
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Violet | |
50 mL | |
Résine en polypropylène | |
50/paquet | |
50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte. | |
PerformR™ | |
Yes | |
Cylindrical | |
Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines | |
Bouchon à vis plat fixé | |
Oui | |
29 mm | |
5 à 45 ml par incréments de 2,5 ml | |
12 500 x g |
Polyéthylène | |
Naturel | |
Oui | |
Centrifuges, Rotators, Shakers | |
50/sachet / 10 sachets/boîte | |
Non stérile | |
Yes | |
Autoclavable | |
115 mm | |
Plat | |
Yes | |
115 mm | |
Yes | |
Tube autonome |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Labcon™ PerformR™ 50 mL Freestanding Polypropylene Centrifuge Tubes > Tubes à centrifuger ; type de bouchon : Bouchon à vis plat fixé ; graduations : 5 à 45 ml par incréments de 2,5 ml ; stérilité : Non stériles ; type : Tube autonome ; quantité : 50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu