Learn More
Labcon™ Tubes à centrifuger PerformR™ de 50 ml
Avec graduations latérales noires et zone d’écriture blanche
Marque: Labcon™ 3187-345-006-9
154.85 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21927" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Centrifugation jusqu’à 12 500 x G
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Les tubes sont autoclavables
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Naturel | |
Oui | |
50/paquet | |
Stérile | |
Autoclavable | |
Oui | |
Bouchons de type capsule | |
115 mm | |
5 à 45 ml par incréments de 2,5 ml |
Polyéthylène | |
50 ml | |
Résine de polypropylène de classe USP VI | |
50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte. | |
PerformR™ | |
Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines | |
Conique | |
Oui | |
29 mm | |
Tube conique |