Learn More
Labcon™ PerformR™ 50 mL Freestanding Polypropylene Centrifuge Tubes
Freestanding centrifuge tubes feature a large white solvent resistant labeling area and black easy to read graduations for everyday molecular biology needs. Available with either a flat cap that is easy to label or a plug style cap for multiple applications.
Marque: Labcon™ 3095-345-006-9
271.24 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Centrifugation jusqu’à 12 500 x G
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Les tubes sont autoclavables
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Purple | |
50 ml | |
Résine en polypropylène | |
50/paquet | |
50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte. | |
PerformR™ | |
Yes | |
Cylindrical | |
Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines | |
Bouchons plats | |
Oui | |
29 mm | |
De 5 à 45 ml par incréments de 5 ml | |
12,500 x g |
Polyéthylène | |
Naturel | |
Oui | |
Centrifuges, Rotators, Shakers | |
50/sachet, 10 sachets/boîte | |
Stérile | |
Yes | |
Autoclavable | |
115 mm | |
Plat | |
Yes | |
115 mm | |
Yes | |
Tube autonome |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant