Learn More
Labcon™ PerformR™ 50 mL Freestanding Polypropylene Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Freestanding centrifuge tubes feature a large white solvent resistant labeling area and black easy to read graduations for everyday molecular biology needs. Available with either a flat cap that is easy to label or a plug style cap for multiple applications.
Marque:  Labcon™ 3094-345-006-9
223.19 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24317" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16634022
  • 238.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 02-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Centrifugation jusqu’à 12 500 x G
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
  • Les tubes sont autoclavables
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Afficher plus
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Labcon™ PerformR™ 50 mL Freestanding Polypropylene Centrifuge Tubes > Tubes à centrifuger ; type de bouchon : Bouchons de type capsule ; graduations : 5 à 45 ml par incréments de 5 ml ; stérilité : Stériles ; type : Tube autonome ; quantité : 50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte.