Learn More
Hirschmann™ Burettes de 50 ml de classe AS avec robinet d’arrêt droit
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Classe AS
- Fabriqué en verre borosilicaté DURAN™ pour une résistance aux produits chimiques et aux chocs thermiques
- Robinet d’arrêt droit en verre
- Étalonnées pour EX
- Conformes aux normes DIN EN ISO 385
- Marques de graduation noires
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
- Graduation de type cercle du point principal
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Longueur (métrique) | 500 mm |
| Matériau | Verre |
| Graduations | 0,1 mL |
| Balance | Noir |
| Robinets d’arrêt | Droit |
| Matériau du robinet d’arrêt | Verre |
| Tolérance | ±0,05 ml |
| Type | Burette |
| Class | Classe AS |
| Afficher plus |