Learn More
5-(trifluorométhyl)indole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Description
In 3-Naphthylindole construction by rhodium (II)-catalyzed regioselective direct arylation of indoles with 1-diazonaphthalen-2-(1H)-ones treatment of 5-(trifluoromethyl)indole(1k) or 6-(trifluoromethyl)indole (1l) with 2a afforded the desired products 3k (86%)and 3l (86%).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dans la construction de 3-naphtylindole par arylation directe régiosélective catalysée au rhodium (II) d’indoles avec des 1-diazonaphtalène-2-(1H)-ones, le traitement de 5-(trifluorométhyl)indole(1k) ou 6-(trifluorométhyl)indole (1l) avec 2a a obtenu les produits désirés 3k (86 %) et 3l (86 %).
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des oxydants forts et à l’abri de la lumière.
Dans la construction de 3-naphtylindole par arylation directe régiosélective catalysée au rhodium (II) d’indoles avec des 1-diazonaphtalène-2-(1H)-ones, le traitement de 5-(trifluorométhyl)indole(1k) ou 6-(trifluorométhyl)indole (1l) avec 2a a obtenu les produits désirés 3k (86 %) et 3l (86 %).
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des oxydants forts et à l’abri de la lumière.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-(Trifluoromethyl)indole |
Point de fusion | 68°C to 71°C |
Quantité | 500 mg |
Poids de la formule | 185.15 |
Pourcentage de pureté | 98% |