Learn More
Acide 5-sulfosilicylique dihydraté, 98 %
39.60€ - 190.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-Sulfosalicylic acid dihydrate |
---|---|
CAS | 5965-83-3, 97-05-2 |
% min. CAS | 97.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 106.0°C to 110.0°C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10275280
|
Thermo Scientific Acros
132862500 |
250 g | Flacon en plastique |
39.60€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10644612
|
Thermo Scientific Acros
132860010 |
1 kg | Flacon en plastique |
110.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10403645
|
Thermo Scientific Acros
132860025 |
2.5 kg | Flacon en plastique | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurSpécification
5-Sulfosalicylic acid dihydrate | |
97.5 | |
106.0°C to 110.0°C | |
Authentique | |
Flacon en plastique | |
MFCD00007508,MFCD00149540 | |
01,1118 | |
2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd | |
NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N | |
250.27 | |
254.22 | |
Cristaux ou poudre cristalline |
5965-83-3, 97-05-2 | |
100.0 | |
Blanc | |
98% | |
C9H14O6S | |
11, 411 | |
15, 9094 | |
Solubility in water: 127g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O | |
2723734 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
RUO – Research Use Only