Learn More
5-o-tert-butyldiphénylsilyl-2,3-O-isopropylidène-alpha,bêta-D-ribofuranose, Thermo Scientific Chemicals
82.80€ - 331.65€
Identifiants chimiques
CAS | 141607-35-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C24H32O5Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 428.6 |
Numéro MDL | MFCD01075719 |
Clé InChI | OOVHEXLXHQNNLL-RQLHVLPXSA-N |
CID PubChem | 133612129 |
Nom IUPAC | (3aS,6S,6aS)-6-[[tert-butyl(diphényl)silyl]oxyméthyl]-2,2-diméthyl-3a,4,6,6a-tétrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol |
SMILES | CC1(OC2C(OC(C2O1)O)CO[Si](C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C(C)(C)C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11372827
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15989.03 |
1 g | N/A | ||||||
11382827
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L15989.06 |
5 g |
331.65€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
141607-35-4 | |
428.6 | |
OOVHEXLXHQNNLL-RQLHVLPXSA-N | |
(3aS,6S,6aS)-6-[[tert-butyl(diphényl)silyl]oxyméthyl]-2,2-diméthyl-3a,4,6,6a-tétrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol |
C24H32O5Si | |
MFCD01075719 | |
133612129 | |
CC1(OC2C(OC(C2O1)O)CO[Si](C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C(C)(C)C)C |
Spécification
5-O-tert-Butyldiphenylsilyl-2,3-O-isopropylidene-alpha,beta-D-ribofuranose | |
C24H32O5Si | |
OOVHEXLXHQNNLL-RQLHVLPXSA-N | |
CC1(OC2C(OC(C2O1)O)CO[Si](C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C(C)(C)C)C | |
428.6 | |
428.6 |
141607-35-4 | |
MFCD01075719 | |
−28° (c=1.5 in Chloroform) | |
(3aS,6S,6aS)-6-[[tert-butyl(diphényl)silyl]oxyméthyl]-2,2-diméthyl-3a,4,6,6a-tétrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-ol | |
133612129 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.