Learn More
5-nitroisatine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10031430
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-09-6
Formule moléculaire C8H4N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 192.13
Numéro MDL MFCD00005720
Clé InChI UNMYHYODJHKLOC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-nitroisatin, 5-nitroindoline-2,3-dione, 5-nitroindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-nitro, indole-2,3-dione, 5-nitro, isatin, 5-nitro, n-nitroisatin, ccris 4031, 2,3-dihydro-5-nitroindole-2,3-dione, 5-nitro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione
CID PubChem 4669250
Nom IUPAC 5-nitro-1H-indole-2,3-dione
SMILES C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)C(=O)N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nitroisatin
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 251°C
Couleur Orange à jaune orangé
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 21, 456
Poids de la formule 192.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Nitroisatin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.