Learn More
5-Nitro-2-furaldéhyde diacétate, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11463687
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-55-7
Formule moléculaire C9H9NO7
Poids moléculaire (g/mol) 243.171
Numéro MDL MFCD00003244
Clé InChI HSXKWKJCZNRMJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-nitro-2-furaldehyde diacetate, 2-diacetoxymethyl-5-nitrofuran, 5-nitro-2-furanmethanediol diacetate, 5-nitrofurfural diacetate, 5-nitrofurfurylidene diacetate, 5-nitrofuran-2-yl methylene diacetate, nitrofuraldehyde diacetate, 5-nitro-2-furfural diacetate, 5-nitrofuraldehyde diacetate, 5-nitro-2-furfuraldehyde diacetate
CID PubChem 7097
Nom IUPAC Acétate de [acétyloxy-(5-nitrofurane-2-yl)méthyle]
SMILES CC(=O)OC(C1=CC=C(O1)[N+](=O)[O-])OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Nitro-2-furaldehyde diacetate
Point de fusion 87°C to 92°C
Quantité 2500 g
Beilstein 255089
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 243.17
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.