Learn More
Acide 5-(méthylthio)thiophène-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-(Methylthio)thiophene-2-carboxylic acid |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 50 g |
Poids de la formule | 174.24 |
Pourcentage de pureté | 97% |