Learn More
Acide 5-méthylindole-2-carboxylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
5-Methylindole-2-carboxylic acid is a compound used in the synthesis of Pin1 inhibitors as potential antitumor agents. reactant in preparation of Pin1 inhibitors as potential antitumor agents reactant in preparation of non-imidazole human histamine H4 receptor antagonists
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 5-méthylindole-2-carboxylique est un composé utilisé dans la synthèse d’inhibiteurs de Pin1 comme agents antitumoraux potentiels. Réactif en préparation d’inhibiteurs de Pin1 comme agents antitumoraux potentiels. Réactif en préparation d’antagonistes des récepteurs H4 de l’histamine humaine non-imidazole
Solubilité
Soluble dans l’éthanol (50 mg / ml). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
L’acide 5-méthylindole-2-carboxylique est un composé utilisé dans la synthèse d’inhibiteurs de Pin1 comme agents antitumoraux potentiels. Réactif en préparation d’inhibiteurs de Pin1 comme agents antitumoraux potentiels. Réactif en préparation d’antagonistes des récepteurs H4 de l’histamine humaine non-imidazole
Solubilité
Soluble dans l’éthanol (50 mg / ml). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-Methylindole-2-carboxylic acid |
Point de fusion | ∽235°C (decomposition) |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 144055 |
Informations sur la solubilité | Soluble in ethanol (50mg/ml). Insoluble in water. |
Poids de la formule | 175.19 |
Pourcentage de pureté | 99% |