Learn More
5-méthylfurfurale, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
30.45€ - 83.21€
Identifiants chimiques
CAS | 620-02-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 110.11 |
Numéro MDL | MFCD00003232 |
Clé InChI | OUDFNZMQXZILJD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-methylfurfural, 5-methyl-2-furaldehyde, 5-methyl furfural, 5-methyl-2-furfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-methyl, 5-methylfuran-2-al, 5-methyl-2-furancarboxaldehyde, 5-methylfurfuraldehyde, 2-furaldehyde, 5-methyl, 2-formyl-5-methylfuran |
CID PubChem | 12097 |
ChEBI | CHEBI:2091 |
Nom IUPAC | 5-méthylfurane-2-carbalaldéhyde |
SMILES | CC1=CC=C(O1)C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10591981
|
Thermo Scientific Acros
159920250 |
25 g | Flacon en verre |
30.45€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10307770
|
Thermo Scientific Acros
159921000 |
100 g | Flacon en verre |
83.21€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
620-02-0 | |
110.11 | |
OUDFNZMQXZILJD-UHFFFAOYSA-N | |
12097 | |
5-méthylfurane-2-carbalaldéhyde |
C6H6O2 | |
MFCD00003232 | |
5-methylfurfural, 5-methyl-2-furaldehyde, 5-methyl furfural, 5-methyl-2-furfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-methyl, 5-methylfuran-2-al, 5-methyl-2-furancarboxaldehyde, 5-methylfurfuraldehyde, 2-furaldehyde, 5-methyl, 2-formyl-5-methylfuran | |
CHEBI:2091 | |
CC1=CC=C(O1)C=O |
Spécification
5-Methylfurfural | |
10mg KOH/g max. | |
98.0 | |
Jaune à marron | |
187°C | |
Authentique | |
C6H6O2 | |
MFCD00003232 | |
1.1 | |
Solubility in water: 33.3g/L (20 c) | |
CC1=CC=C(O1)C=O | |
110.11 | |
CHEBI:2091 | |
98+% |
98+% | |
620-02-0 | |
100.0 | |
1.1000g/mL | |
72°C | |
98% min. (GC) | |
1.5290 to 1.532 | |
17, 289 | |
5-methylfurfural, 5-methyl-2-furaldehyde, 5-methyl furfural, 5-methyl-2-furfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-methyl, 5-methylfuran-2-al, 5-methyl-2-furancarboxaldehyde, 5-methylfurfuraldehyde, 2-furaldehyde, 5-methyl, 2-formyl-5-methylfuran | |
OUDFNZMQXZILJD-UHFFFAOYSA-N | |
5-méthylfurane-2-carbalaldéhyde | |
12097 | |
110.11 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 210-622-6
missing translation for 'rtecsNumber' : LT7032500
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 5-Methylfurfural