Learn More
5-Methylbenzofuroxan, 97 %, Thermo Scientific™ Code produit.: 11462088
5-Methylbenzofuroxan, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11462088
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 11462088
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15124.06
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19164-41-1
Formule moléculaire C7H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.137
Numéro MDL MFCD00068057
Clé InChI HCWVKDOCXDWFEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methylbenzofuroxan, benzofurazan, 5-methyl-, 1-oxide, 5-methylbenzofurazan-1-oxide, 5-methyl-2,1,3-benzoxadiazol-1-ium-1-olate, 5-methylbenzofurazan oxide, 2,1,3-benzoxadiazole, 5-methyl-, monooxide, 5-methylbenzofurazan 1-oxide, acmc-20am21, 5-methylbenzfurazan-1-oxide, 5-methylbenzofurazan n-oxide
CID PubChem 140486
Nom IUPAC 5-méthyle-1-oxido-2,1,3-benzoxadiazol-1-ium
SMILES CC1=CC2=NO[N+](=C2C=C1)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylbenzofuroxan
Point de fusion 96°C to 98°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 137386
Poids de la formule 150.15
Pourcentage de pureté 97%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10158070 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2021 Catalog Number
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
5-Methylbenzofuroxan, 97 %, Thermo Scientific™ >