Learn More
Acide 5-Méthyle-2-phényle-1,3-oxazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10767685
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 18735-74-5
Formule moléculaire C11H8NO3
Poids moléculaire (g/mol) 202.19
Numéro MDL MFCD00275475
Clé InChI YABCPNYCFFUVNM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 5-methyl-2-phenyloxazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-5-methyloxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyloxazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-oxazolecarboxylicacid,5-methyl-2-phenyl, 2-phenyl-5-methyl-oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylicacid, 5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyloxazol-4-ylcarboxylic acid
CID PubChem 318533
Nom IUPAC 5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
SMILES CC1=C(N=C(O1)C1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole-4-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 203.2
Pourcentage de pureté 97%