Learn More
5-méthyl-2-hexanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10796361
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-12-3
Formule moléculaire C7H14O
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Numéro MDL MFCD00008950
Clé InChI FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-2-hexanone, 2-hexanone, 5-methyl, isoamyl methyl ketone, methyl isoamyl ketone, miak, isopentyl methyl ketone, 2-methyl-5-hexanone, ketone, methyl isoamyl, methyl isopentyl ketone, unii-6o4a4a5f28
CID PubChem 8034
Nom IUPAC 5-méthylhexan-2-one
SMILES CC(C)CCC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-2-hexanone
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -74.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8100g/mL
Point d’ébullition 145.0°C
Point d’éclair 41°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH2CH2COCH3
Indice de réfraction 1.4060 to 1.4080
Quantité 2.5 L
Gravité spécifique 0.81
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5.4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Methyl-2-hexanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.