Learn More
5-Méthyl-2-furaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
36.68€ - 318.00€
Identifiants chimiques
CAS | 620-02-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 110.112 |
Numéro MDL | MFCD00003232 |
Clé InChI | OUDFNZMQXZILJD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-methylfurfural, 5-methyl-2-furaldehyde, 5-methyl furfural, 5-methyl-2-furfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-methyl, 5-methylfuran-2-al, 5-methyl-2-furancarboxaldehyde, 5-methylfurfuraldehyde, 2-furaldehyde, 5-methyl, 2-formyl-5-methylfuran |
CID PubChem | 12097 |
ChEBI | CHEBI:2091 |
Nom IUPAC | 5-méthylfurane-2-carbalaldéhyde |
SMILES | CC1=CC=C(O1)C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11490803
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13264.14 |
25 g |
36.68€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11400813
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13264.22 |
100 g |
100.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11410813
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13264.36 |
500 g | N/A | ||||||
Description
5-Methyl-2-furaldehyde is used as a perfuming agent. It is used a smoke with essence.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 5-Méthyl-2-furaldéhyde est utilisé comme agent parfumant. Il est utilisé comme fumée avec de l’essence.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants. Sensible à l’air.
Identifiants chimiques
620-02-0 | |
110.112 | |
OUDFNZMQXZILJD-UHFFFAOYSA-N | |
12097 | |
5-méthylfurane-2-carbalaldéhyde |
C6H6O2 | |
MFCD00003232 | |
5-methylfurfural, 5-methyl-2-furaldehyde, 5-methyl furfural, 5-methyl-2-furfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-methyl, 5-methylfuran-2-al, 5-methyl-2-furancarboxaldehyde, 5-methylfurfuraldehyde, 2-furaldehyde, 5-methyl, 2-formyl-5-methylfuran | |
CHEBI:2091 | |
CC1=CC=C(O1)C=O |
Spécification
5-Methyl-2-furaldehyde | |
1.106 | |
72°C (161°F) | |
1.531 | |
106895 | |
5-methylfurfural, 5-methyl-2-furaldehyde, 5-methyl furfural, 5-methyl-2-furfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-methyl, 5-methylfuran-2-al, 5-methyl-2-furancarboxaldehyde, 5-methylfurfuraldehyde, 2-furaldehyde, 5-methyl, 2-formyl-5-methylfuran | |
OUDFNZMQXZILJD-UHFFFAOYSA-N | |
5-méthylfurane-2-carbalaldéhyde | |
12097 | |
110.11 |
620-02-0 | |
186°C to 188°C | |
C6H6O2 | |
MFCD00003232 | |
Air Sensitive | |
Soluble in alcohol and water. | |
CC1=CC=C(O1)C=O | |
110.112 | |
CHEBI:2091 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335-H227
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide combustible.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 210-622-6
missing translation for 'rtecsNumber' : LT7032500
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon