Learn More
5-Méthyl-’-désoxycytidine,2’-désoxycytidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 5-méthylène-2′-désoxycytidine de l’ADN monocaténaire peut agir en cis pour signaler la méthylation de l’ADN de novo.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. À conserver dans un endroit frais et sec.
La 5-méthylène-2′-désoxycytidine de l’ADN monocaténaire peut agir en cis pour signaler la méthylation de l’ADN de novo.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. À conserver dans un endroit frais et sec.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-Methyl-2'-deoxycytidine |
CAS | 838-07-3 |
Couleur | Blanc |
Formule moléculaire | C10H15N3O4 |
Numéro MDL | MFCD00006549 |
Quantité | 1 g |
Synonyme | 5-methyl-2'-deoxycytidine, 5-methyldeoxycytidine, 2'-deoxy-5-methylcytidine, unii-b200gv71qm, cytidine, 2'-deoxy-5-methyl, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-methylpyrimidin-2 1h-one, 5-mdc, 1-2-deoxy-beta-d-ribofuranosyl-5-methylcytosine, 5-methyl-2-deoxycytidine, 4-25-00-03727 beilstein handbook reference |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Clé InChI | LUCHPKXVUGJYGU-XLPZGREQSA-N |
SMILES | CC1=CN(C(=O)N=C1N)C2CC(C(O2)CO)O |