Learn More
Chlorure de 5-méthyl-1-phényl-1H-pyrazole-4-sulfonyle, 95+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 10468182
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10468182
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC15503DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 342405-38-3
Formule moléculaire C10H9ClN2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 256.70
Numéro MDL MFCD02681919
Clé InChI IRJCRNZTDRODFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-sulphonyl chloride, 5-methyl-1-phenyl-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 4-chlorosulphonyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 5-methyl-1-phenyl-4-pyrazolesulfonyl chloride, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-sulfonyl chloride, chloro 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl sulfone, 1h-pyrazole-4-sulfonylchloride, 5-methyl-1-phenyl, 4-chlorosulphonyl-5-methyl-1h-pyrazol-1-yl benzene
CID PubChem 2776435
Nom IUPAC 5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
SMILES CC1=C(C=NN1C1=CC=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 1 g
Poids de la formule 256.71
Pourcentage de pureté 95%