Learn More
5-méthyl-1-hexyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044357
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2203-80-7
C7H12
96.173
MFCD00041610
HKNANEMUCJGPMS-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-1-hexyne, 1-hexyne, 5-methyl, isoheptyne, unii-lro6ea6hk1, lro6ea6hk1, isoamylacetylene, isohept-1-yne, acmc-1cg6t, hknanemucjgpms-uhfffaoysa
137490
5-méthylhex-1-yne
CC(C)CCC#C
2203-80-7
C7H12
96.173
MFCD00041610
HKNANEMUCJGPMS-UHFFFAOYSA-N
5-methyl-1-hexyne, 1-hexyne, 5-methyl, isoheptyne, unii-lro6ea6hk1, lro6ea6hk1, isoamylacetylene, isohept-1-yne, acmc-1cg6t, hknanemucjgpms-uhfffaoysa
137490
5-méthylhex-1-yne
CC(C)CCC#C
5-Methyl-1-hexyne is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-méthyl-1-hexyne est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-1-hexyne
Densité 0.732
Point d’ébullition 91°C to 93°C
Point d’éclair −4°C (24°F)
Indice de réfraction 1.4075
Quantité 5 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1731845
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 96.17
Pourcentage de pureté 98%